Antimousse silicone 30% composé actif, Snapsil RE20 utilisable pour le contrôle de la mousse dans des applications industrielles, chimiques, textiles et aqueuses
Fournisseur: VWR Chemicals
84538.290EA
114
EUR
84538.290
Antimousse silicone 30% composé actif, Snapsil RE20 utilisable pour le contrôle de la mousse dans des applications industrielles, chimiques, textiles et aqueuses
Antimousse silicone
Résultats des tests de spécification
Active matter content | 29.0 - 33.0 % |
Density (25/4) | 0.950 - 1.100 |
pH (20 °C) | 5.0 - 9.0 |