Imprimer
VWR® Traceable® Ultra, Thermomètres numérique
Fournisseur: VWR Collection
620-2081EA 203 EUR
620-2081 620-2079 620-2080
VWR® Traceable® Ultra, Thermomètres numérique
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres tiennent dans des flacons, des cuvettes, des tubes à essai et des béchers pour relever la température dans des aliments, gaz, échantillons, réactifs, bains-marie, fours, incubateurs et semi-solides. La longue tige permet à l’utilisateur d’effectuer des relevés tout en agitant des solutions dans des récipients profonds. Sonde en acier inoxydable (Ø : 3,5 mm).
  • Sonde résistant à la plupart des agents chimiques
  • Valeurs en °C mises à jour chaque seconde
  • Sans danger : en acier inoxydable et en plastique quasi incassable
Poids: < 28 g
Certifications: Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Livré avec une pile d’1 an, un certificat d’étalonnage Traceable® et une gaine protectrice.