Imprimer
2,2'-Bithiophene 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
402690025 402690200
ACRO402690025EA 30.3 EUR
ACRO402690025 ACRO402690200
2,2'-Bithiophene 97%
2,2'-Bithiophene
Formule: C₈H₆S₂
MW: 166.27 g/mol
Point de fusion: 30…35 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005414
Numéro CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to dark green to blue Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)