1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B20842.03
B20842.06
B20842.03EA
96.1
EUR
B20842.03
B20842.06
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid ≥97%
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4100-13-4
Molecular Formula: C3H2N2O2S
Formula Weight: 130.12
Melting Point: 227-228°
Beilstein Reference: 113707
Formule:
C₃H₂N₂O₂S Point de fusion: 227…228 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052099 Numéro CAS: 4100-13-4 |