Imprimer
2,2,6-Triméthyl-4H-1,3-dioxine-4-one 94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
296911000 296915000
ACRO296911000EA 68.1 EUR
ACRO296911000 ACRO296915000
2,2,6-Triméthyl-4H-1,3-dioxine-4-one 94%
2,2,6-Triméthyl-4H-1,3-dioxine-4-one
Formule: C₇H₁₀O₃
Point d'ébullition: 65…67 °C (2.7mbar)
Point de fusion: 4…13 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040468
Numéro CAS: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Acetone ≤6 %