Imprimer
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
151470100 151470250 151471000
ACRO151470100EA 63 EUR
ACRO151470100 ACRO151470250 ACRO151471000
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine 99%
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine
Formule: C₁₂H₁₂N₂OS₂
Point de fusion: 285…288 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064857
Numéro CAS: 536-17-4
EINECS: 208-625-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.03 % in acetone) Clear
Titration with TBAH 98.5 to 101.5 %
Suitability (for Ag determination) Passes test