Imprimer
4,4-Diméthyl-2-oxazoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12670.06 A12670.14 A12670.22
A12670.06EA 56.6 EUR
A12670.06 A12670.14 A12670.22
4,4-Diméthyl-2-oxazoline ≥98%
4,4-Diméthyl-2-oxazoline
Purity: 98% CAS No.: 30093-99-3 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.4190 Boiling Point: 99-100° Beilstein Reference: 1209606 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014507
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 99…100 °C
Densité: 0.940
Point d'éclair: 1 °C (33 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014507
Numéro CAS: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
ADR: 3,II