Imprimer
4,4-Diméthyl-2-oxazoline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
355270100 355270500
ACRO355270100EA 103 EUR
ACRO355270100 ACRO355270500
4,4-Diméthyl-2-oxazoline 98%
4,4-Diméthyl-2-oxazoline
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 99…100 °C (760 mmHg)
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014507
Numéro CAS: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %