Imprimer
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.52259.0025 8.52259.0100
NOVA8.52259.0025EA 69 EUR
NOVA8.52259.0025 NOVA8.52259.0100
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Formule: C₁₅H₁₁ClO₂
Numéro MDL: MFCD00001138
Numéro CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
ONU: 1759
ADR: 8,II