Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
L04848.03
L04848.MD
L04848.03EA
111
EUR
L04848.03
L04848.MD
Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique ≥98%
Acide (3R,4S,5R)-(-)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylique
Purity: 98%
CAS No.: 138-59-0
Molecular Formula: C7H10O5
Formula Weight: 174.16
Odour: Odourless
Melting Point: 184-188°
Beilstein Reference: 4782717
Merck Reference: 14,8480
Optical Rotation: -175° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00066278
Formule:
C₇H₁₀O₅ MW: 174.15 g/mol Point de fusion: 184…188 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066278 Numéro CAS: 138-59-0 EINECS: 205-334-2 |