Acide (R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 34592-47-7
Molecular Formula: C4H7NO2S
Formula Weight: 133.17
Melting Point: 192-200° dec.
Beilstein Reference: 81065
Merck Reference: 14,9445
Optical Rotation: -141° (c=1.3 in water)
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005212
Formule:
C₄H₇NO₂S Point de fusion: 192…200 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005212 Numéro CAS: 34592-47-7 EINECS: 252-106-3 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9445 |