Imprimer
Acide (R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
138640250 138641000 138640100
ACRO138640250EA 56.7 EUR
ACRO138640250 ACRO138641000 ACRO138640100
Acide (R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylique 98%
Acide (R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylique
Formule: C₄H₇NO₂S
Point de fusion: 203 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005212
Numéro CAS: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -136° to -144° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %