Imprimer
Hydroperoxyde de tert-butyle 70%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
180340050 180342500 180345000 180340025 180340100
ACRO180340050EA 22.6 EUR
ACRO180340050 ACRO180342500 ACRO180345000 ACRO180340025 ACRO180340100
Hydroperoxyde de tert-butyle 70%
Hydroperoxyde de tert-butyle
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 96 °C (déc.)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0,937
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002130
Numéro CAS: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
ONU: 3109
ADR: 5.2,
Merck Index: 14,1570
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 68.5 to 71.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)