Imprimer
Methylstyrene (mixture of isomers) stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9045
8.22098.0100EA 33.1 EUR
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9045
Methylstyrene (mixture of isomers) stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Methylstyrene (mixture of isomers)
Formule: C₉H₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168066
Numéro CAS: 25013-15-4
EINECS: 215-292-7
ONU: 2618
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.09 g/l (20 °C)
Melting Point -77 °C
Molar Mass 118.18 g/mol
Boiling Point 168 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Flash Point 52 °C
Explosion Limit 1.1 - 5.2 %(V)
Density 0.893 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 575 °C
Synonyms Vinyltoluene
Hill Formula C9H10
Chemical Formula 3/4-(CH3)C6H4CH=CH2