Imprimer
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique ≥79% pour détermination spectrophotométrique de Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)chromotropic acid, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid, 2,2′-(1,8-Dihydroxy-3,6-disulphonaphthylene-2,7-bisazo)bisbenzenearsonic acid, Arsenazo Ⅲ
11090-25G 11090-5G
11090-25GEA 932 EUR
11090-25G 11090-5G
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique ≥79% pour détermination spectrophotométrique de Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca, Fluka™
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
For spectrophotometric det. of Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca
Formule: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Point d'ébullition: Decomposition
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036695
Numéro CAS: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
ONU: 3280
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) Min. 79 %
Colour of the solution complying
Loss on drying (110°C) Max. 10 %
Sulfated ash Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 500 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Chromium (Cr) Max. 200 ppm
Magnesium (Mg) Max. 50 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 300
Absorption maximum 535 - 543 nm