Imprimer
Antimoniure de bismuth 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A17014.09 A17014.18
A17014.09EA 78 EUR
A17014.09 A17014.18
Antimoniure de bismuth 99%
Antimoniure de bismuth
Purity: 99.99% CAS No.: 12323-19-2 Molecular Formula: BiSb Formula Weight: 330.73 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00014196
Formule: BiSb
MW: 330.74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014196
Numéro CAS: 12323-19-2
ONU: 1549
ADR: 6.1 III