Imprimer
5-Bromobenzo[b]thiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzothiophene
L20133.03 L20133.06
L20133.03EA 94.2 EUR
L20133.03 L20133.06
5-Bromobenzo[b]thiophène ≥98%
5-Bromobenzo[b]thiophène
Purity: 98+% CAS No.: 4923-87-9 Molecular Formula: C8H5BrS Formula Weight: 213.10 Melting Point: 44-48° Boiling Point: 105-107°/10mm MDL No.: MFCD03069318
Formule: C₈H₅BrS
Point d'ébullition: 105…107 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03069318
Numéro CAS: 4923-87-9