Imprimer
Acide 1,4-phénylenediacetique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-(1,4-Phenylene)diacetic acid
A16036.03 A16036.06
A16036.03EA 27.1 EUR
A16036.03 A16036.06
Acide 1,4-phénylenediacetique ≥97%
Acide 1,4-phénylenediacetique
Purity: 97% CAS No.: 7325-46-4 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Odour: Odourless Melting Point: 252-256° Beilstein Reference: 1960342 MDL No.: MFCD00004354
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point de fusion: 252…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004354
Numéro CAS: 7325-46-4
EINECS: 230-801-2