Imprimer
Acide 1,2-phénylenediacetique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
157550050 157550250
ACRO157550050EA 43.9 EUR
ACRO157550050 ACRO157550250
Acide 1,2-phénylenediacetique 99%
Acide 1,2-phénylenediacetique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004329
Numéro CAS: 7500-53-0
EINECS: 231-355-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 152 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %