1,1'-[Éthane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L02019.09
L02019.18
L02019.09EA
61.4
EUR
L02019.09
L02019.18
1,1'-[Éthane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzène ≥98%
1,1'-[Éthane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 622-20-8
Molecular Formula: C14H14S2
Formula Weight: 246.39
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1877719
Formule:
C₁₄H₁₄S₂ Point de fusion: 68…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014085 Numéro CAS: 622-20-8 EINECS: 210-723-5 |