Imprimer
Acide (4-fluorophénylthio)acétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
A19658.03 A19658.06
A19658.03EA 46.6 EUR
A19658.03 A19658.06
Acide (4-fluorophénylthio)acétique ≥97%
Acide (4-fluorophénylthio)acétique
Purity: 97% CAS No.: 332-51-4 Molecular Formula: C8H7FO2S Formula Weight: 186.21 Melting Point: 76-79° MDL No.: MFCD00219825
Formule: C₈H₇FO₂S
MW: 186.21 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219825
Numéro CAS: 332-51-4