Imprimer
Potassium tert-butoxyde 1 M dans le THF, AcroSeal®, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Potassium-2-methylpropan-2-olate, Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate, Potassium t-butoxide
371221000 371220010 371220025
371221000.EA 214 EUR
371221000. 371220010. 371220025.
Potassium tert-butoxyde 1 M dans le THF, AcroSeal®, pur
Potassium tert-butoxyde
Formule: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Densité: 0.902 g/cm³
Point d'éclair: –19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
ONU: 2920
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M