Pyruvaldéhyde 30-45 (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
175791000
175795000
175790025
ACRO175791000EA
74.2
EUR
ACRO175791000
ACRO175795000
ACRO175790025
Pyruvaldéhyde 30-45 (p/p) dans l'eau
Pyruvaldéhyde
Formule:
C₃H₄O₂ Point d'ébullition: 72 °C Point de fusion: –20 °C Densité: 1.2 g/cm³ Point d'éclair: >71 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006960 Numéro CAS: 78-98-8 EINECS: 201-164-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to brown Solution |
Refractive index | 1.3910 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | 30 to 45 % |
HPLC | ≥96.0 % |