Imprimer
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
A19312.14 A19312.22 A19312.36
A19312.14EA 62.4 EUR
A19312.14 A19312.22 A19312.36
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne ≥97%
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne
Purity: 97% CAS No.: 4360-63-8 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.01 Flash Point: 62°(145°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 175° Beilstein Reference: 103309 MDL No.: MFCD00003214
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C
Densité: 1.628
Point d'éclair: 62 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003214
Numéro CAS: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6