Imprimer
Chloroformiate de cholest-5-ène-3β-yle
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L04801.14 L04801.22
L04801.14EA 52.4 EUR
L04801.14 L04801.22
Chloroformiate de cholest-5-ène-3β-yle
Chloroformiate de cholest-5-ène-3β-yle
CAS No.: 7144-08-3 Molecular Formula: C28H45ClO2 Formula Weight: 449.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Pungent Melting Point: 116-120° Beilstein Reference: 3223154 Optical Rotation: -29° (c=5 in chloroform) UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00003633
Formule: C₂₈H₄₅ClO₂
Point de fusion: 116…120 °C
Numéro MDL: MFCD00003633
Numéro CAS: 7144-08-3
EINECS: 230-447-9
ONU: 3261
ADR: 8,II