Imprimer
(Méthylsulfinyl)benzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15009.06 A15009.14 A15009.22
A15009.06EA 49.9 EUR
A15009.06 A15009.14 A15009.22
(Méthylsulfinyl)benzène ≥98%
(Méthylsulfinyl)benzène
Purity: 98+% CAS No.: 1193-82-4 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5775 Melting Point: 26-32° Boiling Point: 93-94°/0.3mm Beilstein Reference: 1904976 MDL No.: MFCD00002088
Formule: C₇H₈OS
Point d'ébullition: 93…94 °C (0,3 mmHg)
Point de fusion: 26…32 °C
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Numéro MDL: MFCD00002088
Numéro CAS: 1193-82-4
EINECS: 214-781-2