Imprimer
3-Amino-5-méthylpyrazole
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
KM00084DA KM00084EA
MAYBKM00084DAEA 0 EUR
MAYBKM00084DA MAYBKM00084EA
3-Amino-5-méthylpyrazole
3-Amino-5-méthylpyrazole
Formule: C₄H₇N₃
MW: 97.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075180
Numéro CAS: 31230-17-8