Imprimer
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
L10054.06 L10054.14
L10054.06EA 43.1 EUR
L10054.06 L10054.14
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥99%
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Purity: 99% CAS No.: 2460-77-7 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Melting Point: 152-153° Beilstein Reference: 2047945
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Point de fusion: 152…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019442
Numéro CAS: 2460-77-7
EINECS: 219-552-0