Imprimer
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11442.06 A11442.14 A11442.18
A11442.06EA 34.2 EUR
A11442.06 A11442.14 A11442.18
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 615-94-1 Molecular Formula: C6H4O4 Formula Weight: 140.10 Melting Point: ca 220° subl. Beilstein Reference: 1939229
Formule: C₆H₄O₄
Point de fusion: ∼ 220 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001598
Numéro CAS: 615-94-1
EINECS: 210-454-3