Imprimer
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
151940250 151942500 151940050
ACRO151940250EA 91.5 EUR
ACRO151940250 ACRO151942500 ACRO151940050
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol 99%
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol
Formule: C₉H₁₉NO
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005983
Numéro CAS: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %