Imprimer
Polyéthylèneglycol 35.000 stabilisé pour la synthèse pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PEG 35,000
Stabilization: Stabilised with 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18892.1000 8.18892.5000
8.18892.1000EA 70.6 EUR
8.18892.1000 8.18892.5000
Polyéthylèneglycol 35.000 stabilisé pour la synthèse pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Polyéthylèneglycol 35.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: 60…65 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hydroxyl value 3-4
Melting range (lower value) ≥ 62 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Average molecular mass 28000 - 38000
Identity (IR) passes test