Imprimer
Thiazolidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H26427.03 H26427.06
H26427.03EA 16.9 EUR
H26427.03 H26427.06
Thiazolidine ≥97%
Thiazolidine
Purity: 97% CAS No.: 504-78-9 Molecular Formula: C3H7NS Formula Weight: 89.16 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5545 Odour: Characteristic Boiling Point: 165° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005211
Formule: C₃H₇NS
Point d'ébullition: 165 °C
Densité: 1,131
Point d'éclair: 56 °C (133 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005211
Numéro CAS: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
ADR: 3,III