5-Décyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A13050.09
A13050.18
A13050.09EA
72
EUR
A13050.09
A13050.18
5-Décyne ≥98%
5-Décyne
Purity: 98%
CAS No.: 1942-46-7
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH3
Formula Weight: 138.26
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Petrol-like
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 1697840
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00027277
Formule:
C₁₀H₁₈ Point d'ébullition: 177…178 °C Densité: 0.770 Point d'éclair: 54 °C (129 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00027277 Numéro CAS: 1942-46-7 ONU: 3295 ADR: 3,III |