Imprimer
Isobutyrylacétate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate, Methyl 4-methyl-3-oxovalerate
L16216.14 L16216.22
L16216.14EA 51.9 EUR
L16216.14 L16216.22
Isobutyrylacétate de méthyle ≥98%
Isobutyrylacétate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 42558-54-3 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4265 Melting Point: -75° Boiling Point: 192° Beilstein Reference: 1857823 MDL No.: MFCD00040499
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 1.010
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040499
Numéro CAS: 42558-54-3
EINECS: 418-900-0