Imprimer
2-(Méthylthio)éthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L05442.06 L05442.14 L05442.22
L05442.06EA 27 EUR
L05442.06 L05442.14 L05442.22
2-(Méthylthio)éthanol ≥99%
2-(Méthylthio)éthanol
Purity: 99% CAS No.: 5271-38-5 Molecular Formula: C3H8OS Formula Weight: 92.16 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4944 Odour: Stench Boiling Point: 169-171° Beilstein Reference: 1731081 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00002908
Formule: C₃H₈OS
Point d'ébullition: 169…171 °C
Densité: 1,060
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002908
Numéro CAS: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
ADR: 9,III