Imprimer
Acide acétique 250 ml/l pour la détermination du CO₂
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
14361.2000 14361.3000 14361.5020
KRAF14361.2000EA 0 EUR
KRAF14361.2000 KRAF14361.3000 KRAF14361.5020
Acide acétique 250 ml/l pour la détermination du CO₂
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point de fusion: 17
Point d'éclair: 38,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2790
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM