L(+)-Ornithine hydrochloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A12111.14
A12111.22
A12111.36
A12111.14EA
32.6
EUR
A12111.14
A12111.22
A12111.36
L(+)-Ornithine hydrochloride ≥99%
L(+)-Ornithine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 3184-13-2
Molecular Formula: C5H12N2O2.HCl
Formula Weight: 168.62
Melting Point: ca 238° dec.
Beilstein Reference: 3625847
Merck Reference: 14,6874
Optical Rotation: +23° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064562
Formule:
C₅H₁₂N₂O₂·HCl Point de fusion: ∼ 238 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064562 Numéro CAS: 3184-13-2 EINECS: 221-678-6 Merck Index: 14,6874 |