Imprimer
tert-Butanolate de sodium 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
252550050 252551000 252550025 252555000
ACRO252550050EA 33.5 EUR
ACRO252550050 ACRO252551000 ACRO252550025 ACRO252555000
tert-Butanolate de sodium 99%, pur
tert-Butanolate de sodium
Formule: C₄H₉NaO
Point de fusion: 180 °C
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040575
Numéro CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
ONU: 3206
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤1.5 %