Imprimer
3-Oxohexanoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
118190250 118191000
ACRO118190250EA 30.4 EUR
ACRO118190250 ACRO118191000
3-Oxohexanoate d'éthyle 98%
3-Oxohexanoate d'éthyle
Formule: C₈H₁₄O₃
Point d'ébullition: 104 °C (22 mmHg)
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009401
Numéro CAS: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %