Imprimer
Ammoniaque 15%, extra_pure
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
06027.3010 06027.4010 06027.5010
KRAF06027.3010EA 88.4 EUR
KRAF06027.3010 KRAF06027.4010 KRAF06027.5010
Ammoniaque 15%, extra_pure
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8 III