Imprimer
Acide orthophosphorique 50 ml/l zA, TOC
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Phosphoric acid
03257.6020 03257.3000 03257.4000 03257.5020
KRAF03257.6020EA 190 EUR
KRAF03257.6020 KRAF03257.3000 KRAF03257.4000 KRAF03257.5020
Acide orthophosphorique 50 ml/l zA, TOC
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344