Imprimer

Acide chlorhydrique 8,5% zA

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention

Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

05538.6020 05538.3100 05538.5020
KRAF05538.6020EA 252 EUR
KRAF05538.6020 KRAF05538.3100 KRAF05538.5020
Acide chlorhydrique 8,5% zA
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR