Imprimer

Acide chlorhydrique 18% pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention

Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

16467.3100 16467.4100 16467.5120 16467.6120
KRAF16467.3100EA 71.5 EUR
KRAF16467.3100 KRAF16467.4100 KRAF16467.5120 KRAF16467.6120
Acide chlorhydrique 18% pour analyses
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR