Imprimer
Cadmium standard solution, 1,000 mg/L Cd in 5% nitric acid (de Cd) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88056.AE 88056.AP
88056.AEEA 45.5 EUR
88056.AE 88056.AP
Cadmium standard solution, 1,000 mg/L Cd in 5% nitric acid (de Cd) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certifications: Traçabilité NIST