Imprimer
Barium standard solution, 1,000 mg/L Ba in 5% nitric acid (de Ba(NO₃)₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13876.AEEA 81.9 EUR
13876.AE 13876.AD 13876.AP
Barium standard solution, 1,000 mg/L Ba in 5% nitric acid (de Ba(NO₃)₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de baryum
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certifications: Traçabilité NIST