Arsenic standard solution, 1,000 mg/L in 5% nitric acid (de As) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13836.AD
13836.AE
13836.AP
13836.ADEA
60.4
EUR
13836.AD
13836.AE
13836.AP
Arsenic standard solution, 1,000 mg/L in 5% nitric acid (de As) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons
Étalons cationiques
Standards d'arsenic
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certifications: Traçabilité NIST