Imprimer
3-Méthyl-1,3-butanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methylbutane-1,3-diol
M0818-25ML M0818-500ML
TCIAM0818-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0818-25ML TCIAM0818-500ML
3-Méthyl-1,3-butanediol ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-1,3-butanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Point d'ébullition: 203°C
Point d'éclair: 116°C
Numéro MDL: MFCD00059655
Numéro CAS: 2568-33-4
EINECS: 459-270-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ede924520ea3a15b2008fef04d0360cf15f89c72&vid=ede924520ea3a15b2008fef04d0360cf15f89c72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %