Imprimer
Chloroglyoxylate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
166000250 166000500
ACRO166000250EA 107 EUR
ACRO166000250 ACRO166000500
Chloroglyoxylate de méthyle 97%
Chloroglyoxylate de méthyle
Formule: C₃H₃ClO₃
Point d'ébullition: 118…120 °C (760 mmHg)
Densité: 1,33 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000705
Numéro CAS: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4179 to 1.4199 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤200 APHA