Lithium hydroxyde monohydraté pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
|
Danger
|
19310.1600
19310.2600
19310.3600
19310.5600
KRAF19310.1600EA
176
EUR
KRAF19310.1600
KRAF19310.2600
KRAF19310.3600
KRAF19310.5600
Lithium hydroxyde monohydraté pour analyses
Lithium hydroxyde monohydraté
Formule:
LiOH·1H₂O MW: 41.96 g/mol Point d'ébullition: 920 Point de fusion: 462 Densité: 1.51 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149772 Numéro CAS: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 ONU: 2680 ADR: 8 II Merck Index: 13,05556 |