Imprimer
Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
25071.3000 25071.4000 25071.5400
KRAF25071.3000EA 151 EUR
KRAF25071.3000 KRAF25071.4000 KRAF25071.5400
Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III